Tisk…
2,3,4-Trifluoro-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC56799-1G PC56799-250MG
APOSPC56799-1GEA 18620 CZK
APOSPC56799-1G APOSPC56799-250MG
2,3,4-Trifluoro-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
2,3,4-Trifluoro-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Vzorec: C₈H₂F₆O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31634834
CAS číslo: 2244084-38-4