5-Bromo-3-fluoro-2-iodoanisole, tech
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
5-Bromo-1-fluoro-2-iodo-3-methoxybenzene
PC56798-1G
PC56798-5G
APOSPC56798-1GEA
1330
CZK
APOSPC56798-1G
APOSPC56798-5G
5-Bromo-3-fluoro-2-iodoanisole, tech
5-Bromo-3-fluoro-2-iodoanisole
Vzorec:
C₇H₅BrFIO MW: 330,921 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD22543687 CAS číslo: 1394291-47-4 |