Tisk…
2,3,4-Trifluoro-6-(trifluoromethyl)benzyl bromide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-(Bromomethyl)-3,4,5-trifluoro-1-(trifluoromethyl)benzene
PC56797-1G PC56797-250MG
APOSPC56797-1GEA 18620 CZK
APOSPC56797-1G APOSPC56797-250MG
2,3,4-Trifluoro-6-(trifluoromethyl)benzyl bromide 95%
2,3,4-Trifluoro-6-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Vzorec: C₈H₃BrF₆
MW: 293.004 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31634826
CAS číslo: 2244085-70-7
UN: 1760
ADR: 8 III