3-Bromobenzyl fluoride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC56792-1G
PC56792-250MG
APOSPC56792-1GEA
35710
CZK
APOSPC56792-1G
APOSPC56792-250MG
3-Bromobenzyl fluoride 95%
3-Bromobenzyl fluoride
Vzorec:
C₇H₆BrF Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD25963568 CAS číslo: 456-43-9 UN: 3265 ADR: 8,III |