Tisk…
2-Bromobenzyl fluoride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC56790-1G PC56790-250MG
APOSPC56790-1GEA 17360 CZK
APOSPC56790-1G APOSPC56790-250MG
2-Bromobenzyl fluoride 95%
2-Bromobenzyl fluoride
Vzorec: C₇H₆BrF
MW: 189.025 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD26726839
CAS číslo: 446-47-9
UN: 3265
ADR: 8 III