Tisk…
4-Nitrobenzyl fluoride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC56788-1G PC56788-250MG
APOSPC56788-1GEA 1990 CZK
APOSPC56788-1G APOSPC56788-250MG
4-Nitrobenzyl fluoride 95%
4-Nitrobenzyl fluoride
Vzorec: C₇H₆FNO₂
MW: 155.126 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28990107
CAS číslo: 500-11-8
UN: 1759
ADR: 8 III