Tisk…
2-Nitrobenzyl fluoride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC56784-1G PC56784-250MG
APOSPC56784-1GEA 17360 CZK
APOSPC56784-1G APOSPC56784-250MG
2-Nitrobenzyl fluoride 95%
2-Nitrobenzyl fluoride
Vzorec: C₇H₆FNO₂
MW: 155,126 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22053300
CAS číslo: 447-58-5
UN: 3261
ADR: 8,II