Tisk…
2-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC56780-1G PC56780-5G
APOSPC56780-1GEA 24870 CZK
APOSPC56780-1G APOSPC56780-5G
2-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 95%
2-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Vzorec: C₈H₅BrClF₃O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18393829
CAS číslo: 1261642-94-7
UN: 3265
ADR: 8,III