Tisk…
2-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC56771-1G PC56771-5G
APOSPC56771-1GEA 24800 CZK
APOSPC56771-1G APOSPC56771-5G
2-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid 95%
2-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Vzorec: C₈H₄ClF₃O₃
MW: 240,564 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18393797
CAS číslo: 1261731-19-4