2-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC56770-1G
PC56770-250MG
PC56770-5G
APOSPC56770-1GEA
24800
CZK
APOSPC56770-1G
APOSPC56770-250MG
APOSPC56770-5G
2-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile 95%
2-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Vzorec:
C₈H₃ClF₃NO MW: 221.564 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD18393803 CAS číslo: 874482-94-7 UN: 3439 ADR: 6.1 III |