Tisk…
2-Bromo-3-(trifluoromethoxy)aniline 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC56769-1G PC56769-250MG
APOSPC56769-1GEA 26450 CZK
APOSPC56769-1G APOSPC56769-250MG
2-Bromo-3-(trifluoromethoxy)aniline 99%
2-Bromo-3-(trifluoromethoxy)aniline
Vzorec: C₇H₅BrF₃NO
MW: 256.02 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28048416
CAS číslo: 1805474-26-3
UN: 2811
ADR: 6.1 III