Tisk…
4-(Fluoromethyl)benzoic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC56766-1G PC56766-250MG
APOSPC56766-1GEA 14060 CZK
APOSPC56766-1G APOSPC56766-250MG
4-(Fluoromethyl)benzoic acid 95%
4-(Fluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₈H₇FO₂
MW: 154.138 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20482169
CAS číslo: 118507-45-2
UN: 1759
ADR: 8 III