Tisk…
tert-Butyl (R)-(1-fluoropropan-2-yl)carbamate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC56759-1G PC56759-250MG
APOSPC56759-1GEA 17360 CZK
APOSPC56759-1G APOSPC56759-250MG
tert-Butyl (R)-(1-fluoropropan-2-yl)carbamate 95%
tert-Butyl (R)-(1-fluoropropan-2-yl)carbamate
Vzorec: C₈H₁₆FNO₂
MW: 177,217 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD30378923
CAS číslo: 2006287-03-0