Tisk…
2,3,4,5,6-Pentafluorobenzoic anhydride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC56758-1G PC56758-5G PC56758-25G
APOSPC56758-1GEA 2200 CZK
APOSPC56758-1G APOSPC56758-5G APOSPC56758-25G
2,3,4,5,6-Pentafluorobenzoic anhydride
2,3,4,5,6-Pentafluorobenzoic anhydride
Derivatizing reagent for lipids
Vzorec: C₁₄F₁₀O₃
MW: 406.132 g/mol
Bod tání: 66…70 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01863747
CAS číslo: 15989-99-8