Tisk…
Fluroxypyr-2-methoxy 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC56755-1G PC56755-250MG
APOSPC56755-1GEA 25460 CZK
APOSPC56755-1G APOSPC56755-250MG
Fluroxypyr-2-methoxy 95%
Fluroxypyr-2-methoxy
Vzorec: C₆H₅Cl₂FN₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD19441410
CAS číslo: 35622-80-1