Tisk…
2-Bromo-2,2-difluoro-1-(4-fluorophenyl)ethanone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC56749-1G PC56749-250MG
APOSPC56749-1GEA 18620 CZK
APOSPC56749-1G APOSPC56749-250MG
2-Bromo-2,2-difluoro-1-(4-fluorophenyl)ethanone 95%
2-Bromo-2,2-difluoro-1-(4-fluorophenyl)ethanone
Vzorec: C₈H₄BrF₃O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28408579
CAS číslo: 1802650-67-4