Tisk…
2-Chloro-2,2-difluoro-1-(4-fluorophenyl)ethanone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC56748-1G PC56748-250MG
APOSPC56748-1GEA 18620 CZK
APOSPC56748-1G APOSPC56748-250MG
2-Chloro-2,2-difluoro-1-(4-fluorophenyl)ethanone 95%
2-Chloro-2,2-difluoro-1-(4-fluorophenyl)ethanone
Vzorec: C₈H₄ClF₃O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20921049
CAS číslo: 1321028-35-6