Tisk…
2,2-Difluoro-1-(4-fluorophenyl)ethanone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC56745-1G PC56745-250MG
APOSPC56745-1GEA 14490 CZK
APOSPC56745-1G APOSPC56745-250MG
2,2-Difluoro-1-(4-fluorophenyl)ethanone 95%
2,2-Difluoro-1-(4-fluorophenyl)ethanone
Vzorec: C₈H₅F₃O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16618056
CAS číslo: 50562-06-6