Tisk…
2-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]piperazine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC56741-1G PC56741-250MG
APOSPC56741-1GEA 38350 CZK
APOSPC56741-1G APOSPC56741-250MG
2-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]piperazine
2-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]piperazine
Vzorec: C₁₁H₁₃F₃N₂
MW: 230,23 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06411263
CAS číslo: 74418-16-9