Tisk…
3-Chloro-4,5-Difluorobenzaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC56736-1G PC56736-5G
APOSPC56736-1GEA 6090 CZK
APOSPC56736-1G APOSPC56736-5G
3-Chloro-4,5-Difluorobenzaldehyde 95%
3-Chloro-4,5-Difluorobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₃ClF₂O
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD18415555
CAS číslo: 1261737-50-1