Tisk…
2-Bromo-3,4,5-trifluorobenzotrifluoride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC56735-1G PC56735-250MG
APOSPC56735-1GEA 23780 CZK
APOSPC56735-1G APOSPC56735-250MG
2-Bromo-3,4,5-trifluorobenzotrifluoride 95%
2-Bromo-3,4,5-trifluorobenzotrifluoride
Vzorec: C₇HBrF₆
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31009134
CAS číslo: 2088942-34-9