Tisk…
6-(Trifluoromethyl)pyrazolo[1,5-a]pyridine-2-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC56734-100MG PC56734-1G PC56734-250MG
APOSPC56734-100MGEA 13460 CZK
APOSPC56734-100MG APOSPC56734-1G APOSPC56734-250MG
6-(Trifluoromethyl)pyrazolo[1,5-a]pyridine-2-carboxylic acid
6-(Trifluoromethyl)pyrazolo[1,5-a]pyridine-2-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₅F₃N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD19688440
CAS číslo: 1821384-76-2