Tisk…
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)phenylacetylene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC56733-1G PC56733-250MG
APOSPC56733-1GEA 18620 CZK
APOSPC56733-1G APOSPC56733-250MG
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)phenylacetylene 95%
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)phenylacetylene
Vzorec: C₉H₃F₅O
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD31618862
CAS číslo: 2237235-34-4
UN: 1993
ADR: 3,III