2-Fluoro-3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC56714-1G
PC56714-250MG
PC56714-5G
APOSPC56714-1GEA
8270
CZK
APOSPC56714-1G
APOSPC56714-250MG
APOSPC56714-5G
2-Fluoro-3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
2-Fluoro-3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec:
C₈H₃F₄NO₄ MW: 253.107 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD22273734 CAS číslo: 1389313-52-3 |