5-Bromo-2,3-difluoro-4-hydroxybenzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC56711-1G
PC56711-5G
APOSPC56711-1GEA
39350
CZK
APOSPC56711-1G
APOSPC56711-5G
5-Bromo-2,3-difluoro-4-hydroxybenzaldehyde
5-Bromo-2,3-difluoro-4-hydroxybenzaldehyde
Vzorec:
C₇H₃BrF₂O₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD31618860 CAS číslo: 1895190-72-3 |