Tisk…
1-Bromo-3,4-difluoro-2-iodobenzene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC56709-1G PC56709-250MG PC56709-5G
APOSPC56709-1GEA 15940 CZK
APOSPC56709-1G APOSPC56709-250MG APOSPC56709-5G
1-Bromo-3,4-difluoro-2-iodobenzene 95%
1-Bromo-3,4-difluoro-2-iodobenzene
Vzorec: C₆H₂BrF₂I
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12922588
CAS číslo: 1208077-27-3