Tisk…
2-Chloro-5-(difluoromethoxy)pyrimidine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC56706-250MG PC56706-500MG
APOSPC56706-250MGEA 0 CZK
APOSPC56706-250MG APOSPC56706-500MG
2-Chloro-5-(difluoromethoxy)pyrimidine 95%
2-Chloro-5-(difluoromethoxy)pyrimidine
Vzorec: C₅H₃ClF₂N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18415615
CAS číslo: 1192813-64-1