6-Bromo-3-fluoro-2-nitroaniline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC56703-1G
PC56703-250MG
APOSPC56703-1GEA
14880
CZK
APOSPC56703-1G
APOSPC56703-250MG
6-Bromo-3-fluoro-2-nitroaniline 95%
6-Bromo-3-fluoro-2-nitroaniline
Vzorec:
C₆H₄BrFN₂O₂ MW: 235.011 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD28739830 CAS číslo: 1804841-33-5 |