Tisk…
4-Bromo-2,5-bis(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC56681-1G PC56681-250MG
APOSPC56681-1GEA 24570 CZK
APOSPC56681-1G APOSPC56681-250MG
4-Bromo-2,5-bis(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
4-Bromo-2,5-bis(trifluoromethyl)benzaldehyde
Vzorec: C₉H₃BrF₆O
MW: 321.014 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD15526889
CAS číslo: 1260743-42-7