Tisk…
1,4-Dibromo-2,5-bis(trifluoromethyl)benzene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 1,4-Bis(trifluoromethyl)-2,5-dibromobenzene, 1,4-Dibromo-2,5-bis(trifluoromethyl)benzene
PC56680-1G PC56680-250MG PC56680-5G
APOSPC56680-1GEA 1370 CZK
APOSPC56680-1G APOSPC56680-250MG APOSPC56680-5G
1,4-Dibromo-2,5-bis(trifluoromethyl)benzene 95%
1,4-Dibromo-2,5-bis(trifluoromethyl)benzene
Vzorec: C₈H₂Br₂F₆
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD15526888
CAS číslo: 2375-96-4