Tisk…
1,2,3-Trifluoro-4-iodo-5-(trifluoromethyl)benzene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC56677-1G PC56677-250MG
APOSPC56677-1GEA 14880 CZK
APOSPC56677-1G APOSPC56677-250MG
1,2,3-Trifluoro-4-iodo-5-(trifluoromethyl)benzene 95%
1,2,3-Trifluoro-4-iodo-5-(trifluoromethyl)benzene
Vzorec: C₇HF₆I
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31613611
CAS číslo: 2237235-23-1