Ethyl 4,4-difluoro-2-(ethoxymethylene)acetoacetate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Ethyl 2-(ethoxymethylene)-4,4-difluoro-3-oxobutanoate, Ethyl 4,4-difluoro-2-(ethoxymethylene)-3-oxobutanoate, Ethyl 4,4-difluoro-2-(ethoxymethylidene)-3-oxobutanoate
PC5667-1G
PC5667-5G
APOSPC5667-1GEA
5390
CZK
APOSPC5667-1G
APOSPC5667-5G
Ethyl 4,4-difluoro-2-(ethoxymethylene)acetoacetate
Ethyl 4,4-difluoro-2-(ethoxymethylene)acetoacetate
Vzorec:
C₉H₁₂F₂O₄ Bod varu: 85…87 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD10567161 CAS číslo: 176969-33-8 |