Tisk…
3-Bromo-2,5-difluorophenol 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC56338-1G PC56338-250MG
APOSPC56338-1GEA 20800 CZK
APOSPC56338-1G APOSPC56338-250MG
3-Bromo-2,5-difluorophenol 95+%
3-Bromo-2,5-difluorophenol
Vzorec: C₆H₃BrF₂O
MW: 208.988 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28528419
CAS číslo: 1783357-67-4