6-Bromo-3-fluoro-2-nitrophenol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC56337-1G
APOSPC56337-1GEA
4630
CZK
APOSPC56337-1G
6-Bromo-3-fluoro-2-nitrophenol 95%
6-Bromo-3-fluoro-2-nitrophenol
Vzorec:
C₆H₃BrFNO₃ MW: 235,995 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD23701729 CAS číslo: 872363-59-2 |