3-Chloro-2-(difluoromethoxy)aniline 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC56336-1G
PC56336-250MG
APOSPC56336-1GEA
16340
CZK
APOSPC56336-1G
APOSPC56336-250MG
3-Chloro-2-(difluoromethoxy)aniline 95+%
3-Chloro-2-(difluoromethoxy)aniline
Vzorec:
C₇H₆ClF₂NO Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD18392559 CAS číslo: 288312-62-9 |