Tisk…
4-Bromo-2,5-difluorobenzeneboronic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Bromo-2,5-bifluorophenylboronic acid, (4-bromo-2,5-difluorophenyl)boronic acid
PC56334-1G PC56334-5G PC56334-25G
APOSPC56334-1GEA 1490 CZK
APOSPC56334-1G APOSPC56334-5G APOSPC56334-25G
4-Bromo-2,5-difluorobenzeneboronic acid 97%
4-Bromo-2,5-difluorobenzeneboronic acid
Vzorec: C₆H₄BBrF₂O₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD07644467
CAS číslo: 1106676-82-7