Tisk…
3-Bromo-2,5-difluoroiodobenzene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Bromo-2,5-difluoro-3-iodobenzene
PC56329-1G PC56329-250MG PC56329-5G
APOSPC56329-1GEA 14490 CZK
APOSPC56329-1G APOSPC56329-250MG APOSPC56329-5G
3-Bromo-2,5-difluoroiodobenzene 95%
3-Bromo-2,5-difluoroiodobenzene
Vzorec: C₆H₂BrF₂I
MW: 318,885 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD28737933
CAS číslo: 1807026-56-7