Tisk…
1,1-Difluoro-2-methylpropan-2-ol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC56324-1G PC56324-250MG
APOSPC56324-1GEA 18650 CZK
APOSPC56324-1G APOSPC56324-250MG
1,1-Difluoro-2-methylpropan-2-ol 95%
1,1-Difluoro-2-methylpropan-2-ol
Vzorec: C₄H₈F₂O
MW: 110,103 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD23943409
CAS číslo: 354-10-9
UN: 1987
ADR: 3,III