Tisk…
6-Fluoro-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC56323-1G PC56323-250MG
APOSPC56323-1GEA 17630 CZK
APOSPC56323-1G APOSPC56323-250MG
6-Fluoro-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine 97%
6-Fluoro-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine
Vzorec: C₇H₅FN₂
MW: 136,126 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12962608
CAS číslo: 1190320-33-2