Tisk…
6-Fluoro-2-methyl-3-nitrobenzoic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC56285-1G PC56285-250MG PC56285-5G
APOSPC56285-1GEA 5590 CZK
APOSPC56285-1G APOSPC56285-250MG APOSPC56285-5G
6-Fluoro-2-methyl-3-nitrobenzoic acid 95%
6-Fluoro-2-methyl-3-nitrobenzoic acid
Vzorec: C₈H₆FNO₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28347722
CAS číslo: 1079992-96-3