Tisk…
2-Nitro-4-(trifluoromethoxy)toluene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Methyl-2-nitro-4-(trifluoromethoxy)benzene
PC56284-1G PC56284-5G
APOSPC56284-1GEA 2730 CZK
APOSPC56284-1G APOSPC56284-5G
2-Nitro-4-(trifluoromethoxy)toluene 95%
2-Nitro-4-(trifluoromethoxy)toluene
Vzorec: C₈H₆F₃NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09954767
CAS číslo: 70692-45-4