Tisk…
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzylamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: [2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl]methanamine
PC56282-1G PC56282-250MG PC56282-5G
APOSPC56282-1GEA 12010 CZK
APOSPC56282-1G APOSPC56282-250MG APOSPC56282-5G
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzylamine 95%
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzylamine
Vzorec: C₈H₆F₅N
MW: 211.132 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06212917
CAS číslo: 581813-21-0
UN: 1760
ADR: 8 III