Tisk…
3-(Difluoromethyl)cyclobutanone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC56281-1G PC56281-250MG
APOSPC56281-1GEA 58190 CZK
APOSPC56281-1G APOSPC56281-250MG
3-(Difluoromethyl)cyclobutanone 95%
3-(Difluoromethyl)cyclobutanone
Vzorec: C₅H₆F₂O
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD25371848
CAS číslo: 1461713-56-3