Tisk…
3-(Trifluoromethyl)phenyl chloroformate 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC56280-1G PC56280-5G
APOSPC56280-1GEA 5630 CZK
APOSPC56280-1G APOSPC56280-5G
3-(Trifluoromethyl)phenyl chloroformate 96%
3-(Trifluoromethyl)phenyl chloroformate
Vzorec: C₈H₄ClF₃O₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD02093719
CAS číslo: 95668-29-4
UN: 3277
ADR: 6.1+8,II