Tisk…
2-Bromo-6-fluoro-3-(trifluoromethyl)styrene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC56279-1G PC56279-250MG
APOSPC56279-1GEA 19840 CZK
APOSPC56279-1G APOSPC56279-250MG
2-Bromo-6-fluoro-3-(trifluoromethyl)styrene 95%
2-Bromo-6-fluoro-3-(trifluoromethyl)styrene
Vzorec: C₉H₅BrF₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31613608
CAS číslo: 2227272-52-6