Tisk…
2-(Difluoromethoxy)-5-iodo-3-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-(Difluoromethoxy)-5-iodo-3-(trifluoromethyl)pyridine
PC56277-1G PC56277-250MG PC56277-5G
APOSPC56277-1GEA 2650 CZK
APOSPC56277-1G APOSPC56277-250MG APOSPC56277-5G
2-(Difluoromethoxy)-5-iodo-3-(trifluoromethyl)pyridine 95%
2-(Difluoromethoxy)-5-iodo-3-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₇H₃F₅INO
MW: 339,001 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28789909
CAS číslo: 1803729-60-3