Tisk…
2-Fluoro-6-methyl-4-nitroaniline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-Fluoro-6-methyl-4-nitroaniline
PC56269-1G PC56269-250MG PC56269-5G
APOSPC56269-1GEA 14880 CZK
APOSPC56269-1G APOSPC56269-250MG APOSPC56269-5G
2-Fluoro-6-methyl-4-nitroaniline 95%
2-Fluoro-6-methyl-4-nitroaniline
Vzorec: C₇H₇FN₂O₂
MW: 170.141 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD28130101
CAS číslo: 1426805-91-5
UN: 2811
ADR: 6.1 III