Methyl 2-bromo-6-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC56262-1G
PC56262-250MG
APOSPC56262-1GEA
23970
CZK
APOSPC56262-1G
APOSPC56262-250MG
Methyl 2-bromo-6-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoate 95%
Methyl 2-bromo-6-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoate
Vzorec:
C₉H₅BrF₄O₂ MW: 301.032 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD31613607 CAS číslo: 2090828-24-1 |