2-Bromo-3,6-difluoroiodobenzene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-Bromo-1,4-difluoro-3-iodobenzene
PC56261-1G
PC56261-250MG
APOSPC56261-1GEA
2480
CZK
APOSPC56261-1G
APOSPC56261-250MG
2-Bromo-3,6-difluoroiodobenzene 95%
2-Bromo-3,6-difluoroiodobenzene
Vzorec:
C₆H₂BrF₂I MW: 318.885 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD12922621 CAS číslo: 1208074-72-9 |