Tisk…
4-(Hydroxymethyl)-2-(trifluoromethyl)phenol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-(Hydroxymethyl)-2-(trifluoromethyl)phenol
PC56257-1G PC56257-250MG
APOSPC56257-1GEA 29960 CZK
APOSPC56257-1G APOSPC56257-250MG
4-(Hydroxymethyl)-2-(trifluoromethyl)phenol 95%
4-(Hydroxymethyl)-2-(trifluoromethyl)phenol
Vzorec: C₈H₇F₃O₂
MW: 192,135 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06202982
CAS číslo: 773871-37-7